1-Brom-4-chlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene
A12160.0B A12160.22 A12160.30
A12160.0BEA 214 CHF
A12160.0B A12160.22 A12160.30
1-Brom-4-chlorbenzol ≥98%
1-Brom-4-chlorbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 106-39-8 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Aromatic Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 1099014 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000600
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Melting Pt: 63…67 °C
Dichte: 1.651
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III