1-Brom-3,5-dichlorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichlorobromobenzene
331900250 331900050
ACRO331900250EA 62.7 CHF
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Brom-3,5-dichlorbenzol 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Melting Pt: 74…77 °C
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000584
CAS-Nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %