4-Brom-1,2-dichlorbenzol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
269810250 269811000
ACRO269810250EA 68.5 CHF
ACRO269810250 ACRO269811000
4-Brom-1,2-dichlorbenzol 98+%
4-Brom-1,2-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 23…24 °C
Dichte: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040849
CAS-Nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
UN: 2810
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %