1-Brom-2,6-dichlorbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
L11062.06
L11062.14
L11062.06EA
80.5
CHF
L11062.06
L11062.14
1-Brom-2,6-dichlorbenzol ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 19393-92-1
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Siedepunkt: 241…243 °C Melting Pt: 59…62 °C Dichte: 2.077 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000574 CAS-Nummer: 19393-92-1 EINECS: 243-018-6 |