5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18230.06
A18230.14
A18230.06EA
56.8
CHF
A18230.06
A18230.14
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure ≥98%
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 7355-22-8
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 2967526
Formel:
C₇H₅BrO₄ MW: 233.02 g/mol Melting Pt: ∼205 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002452 CAS-Nummer: 7355-22-8 EINECS: 230-881-9 |