5-Bromsalicylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
162140500 162142500
ACRO162140500EA 68.3 CHF
ACRO162140500 ACRO162142500
5-Bromsalicylsäure 98%
5-Bromsalicylsäure
Formel: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 162…166 °C
MDL Number: MFCD00002455
CAS-Nummer: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %