3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 173 CHF
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Formel: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 265…270 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002550
CAS-Nummer: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9