Mikro-Filternutsche
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07190410 07190310 07190010 07190110 07190210
LENZ07190410EA 48.8 CHF
LENZ07190410 LENZ07190310 LENZ07190010 LENZ07190110 LENZ07190210
Mikro-Filternutsche
Trichter Filtertrichter Mikro-Filtertrichter
Filtertrichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte.
  • Zur Filtration sehr kleiner Volumina
  • Besonders resistent gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit