4-Brombenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12518.14
A12518.22
A12518.36
AB114111.0025
A12518.14EA
79.3
CHF
A12518.14
A12518.22
A12518.36
ABCRAB114111.0025
4-Brombenzoesäure ≥98%
4-Brombenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 586-76-5
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Odour: Odourless
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 1906923
Merck Reference: 14,1408
MDL No.: MFCD00002529
Formel:
C₇H₅BrO₂ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Melting Pt: 253…258 °C Dichte: 1,894 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002529 CAS-Nummer: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Merck Index: 14,1408 |