Mehrkanalpipetten, mechanisch, labopette®
Lieferant: HIRSCHMANN
9475704 9475601 9475602 9475604 9475701 9475702
HIRS9475704EA 1860 CHF
HIRS9475704 HIRS9475601 HIRS9475602 HIRS9475604 HIRS9475701 HIRS9475702
Mehrkanalpipetten, mechanisch, labopette®
Pipetten Mikropipetten
Die labopette® Mehrkanalpipette für 96-Well-Platten verfügt über herausragende ergonomische Besonderheiten bis ins kleinste Detail.
  • Komplett autoklavierbar ohne Auseinandernehmen
  • Volumenkonfiguration mit digitaler Sperrfunktion
  • Spitzendichtung und Sicherheitsfilter zur Vermeidung von Kontamination
  • Triggergriff garantiert einen festen aber bequemen Halt während des Pipettieren
  • Spitzenabwurf ist bewusst separat vom Pipettierknopf platziert, um versehentliches Auswerfen zu verhindern
  • Spezieller Spannfeder-Mechanismus reduziert den nötigen Kraftaufwand im Vergleich zu gewöhnlichen Pipetten
  • Individuelle Seriennummer
Das fortschrittliche, ergonomische Design des Griffs bietet einen festen aber bequemen Halt für große und kleine Hände, Rechts- und Linkshänder und für Hände mit oder ohne Handschuhe. Eine effektive thermische Isolierung der inneren Bestandteile verhindert, dass Hitze in das Innere der Einheit gelangt.