Ausgießringe für Laborflaschen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 31.9 CHF
LENZ07105600 LENZ07105601
Ausgießringe für Laborflaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C