Intravenöser Katheter, Versatus™
Lieferant: Terumo
Versatus™
TERUSR-DU1845PXEA 198 CHF
TERUSR-DU1845PX TERUSR-DU2419PX TERUSR-DU1832WX TERUSR-DU2619WX TERUSR-DU1645WX TERUSR-DU2032PX TERUSR-DU2225PX TERUSR-DU1445WX TERUSR-DU1745PX TERUSR-OF1851 TERUSR-OF2225 TERUSR-OF1832 TERUSR-OF1651 TERUSR-DU2419WX TERUSR-DU1832PX TERUSR-OF2032 TERUSR-OF2051 TERUSR-DU1645PX TERUSR-DU2619PX TERUSR-DU1845WX TERUSR-DU1445PX TERUSR-DU2225WX TERUSR-OF2419 TERUSR-DU2032WX TERUSR-DU2419WD TERUSR-OF1464
Intravenöser Katheter, Versatus™
Kanülen
Versatus-Kanülen in drei Ausführungen: Gerade, mit Flügeln und mit Flügeln und Injektionsanschluss.
  • Katheterspitze perfekt verjüngt, gewährleistet reibungslosen Übergang von Nadel zum Katheter
  • PU ist bei Raumtemperatur fest, wird aber bei Körpertemperatur weich
  • Sorgt für maximalen Patientenkomfort
Für fast jede Stärke ist ein Obturator in der gleichen Farbe erhältlich, der eine Thrombusbildung im Lumen des Katheters verhindert, wenn die Infusion unterbrochen wird.