2-Brombenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 997 CHF
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Brombenzoesäure ≥98%
2-Brombenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 146…150 °C
Dichte: 1.930
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002402
CAS-Nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6