pH-Elektroden für die Pharma- und Chemieindustrie, EasyFerm Plus
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 708 CHF
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
pH-Elektroden für die Pharma- und Chemieindustrie, EasyFerm Plus
Elektroden pH-Elektroden
Die EasyFerm Plus Elektroden sind für anspruchsvolle Anwendungen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie konzipiert. Der vorbedruckte Phermlyte Referenzelektrolyt sorgt für ein verstopfungsfreies Diaphragma und verhindert eine Diffusion der Probe in den Sensor.
  • Schaftmaterial: Glas
  • pH-Bereich: 0 zu 14
  • Druck-Bereich: 0 zu 6 bar
  • Elektrolyt: Bedruckter Phermlyte Referenzelektrolyt
  • Diaphragma: HP-Coatramic
Die Everef-F Referenzpatrone gewährleistet, dass der Elektrolyt frei von Silber bleibt. Die Elektroden halten Dampfsterilisation, Autoklavierung und CIP-Reinigung stand.
Zertifizierungen: ATEX / IECEx Bescheinigung: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 ll 1/2 D Ex ia lllC T x °C Da/Db.