Western Blotting-Detektionsreagenz, Amersham™ ECL™ Prime
Lieferant: Cytiva
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
RPN2232EA 377 CHF
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
Western Blotting-Detektionsreagenz, Amersham™ ECL™ Prime
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Amersham™ ECL™ Prime ist ein hochsensitives Western Blotting Detektionsreagenz, das sich durch eine stabile Signalemission auszeichnet. Dies ermöglicht mehrere Belichtungen und macht es einfacher, mehrere Blots in einem Experiment parallel zu verarbeiten. Amersham™ ECL™ Prime bietet ein Detektionssystem, das über einen breiten dynamischen Bereich von Proteinmengen hinweg empfindlich, stabil und präzise quantitativ ist und sich gleichzeitig durch den niedrigen Verbrauch der teuren Antikörperreagenzien auszeichnet. Die hohe Leistung des Amersham™ ECL™ Prime ist einem Enhancer im Reagenz zu verdanken, der den Enzymumsatz steigert und somit die Signalintensität und -dauer deutlich erhöht. Das Lichtsignal wird durch Zugabe eines Katalysators weiter intensiviert.
  • Hohe Signalintensität und Empfindlichkeit ermöglichen die Verwendung von stark verdünnten primären und sekundären Antikörpern ohne Verringerung der Empfindlichkeit
  • Stabilität des Signals ermöglicht mehrere Belichtungen und macht das Reagenz geeignet für umfangreiche Experimente; es schafft ein großes Zeitfenster zwischen dem Ende des Experiments und der Detektion
  • Kompatibel mit Rainbow™ Molekulargewichtsmarkern und Amersham™ DualVue™ ECL™ Western Blotting-Markern
  • Optimiert für die Verwendung mit Amersham™ Hybond™ P (PVDF)-Membranen und kompatibel mit Amersham™ Hybond™-ECL™ (Nitrozellulose)-Membranen
Lieferumfang: Inklusive Lösung A (Luminol-Lösung) und Lösung B (Peroxid-Lösung), ausreichend für 1000 cm² oder 3000 cm² Membran.