Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, SoftGrip™
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
55019-50 55019-52 55019-54 55019-56
HAMI55019-50EA 1010 CHF
HAMI55019-50 HAMI55019-52 HAMI55019-54 HAMI55019-56
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, SoftGrip™
Pipetten Mikropipetten
Hamilton SoftGrip Pipetten sind verfügbar als 8- oder 12-Kanal-Modelle in jeweils zwei Volumenbereichen: 5 bis 50 µl und 30 bis 300 µl.
  • Langer Spitzenabwurf-Hebel und der untere Teil kann um 360° gedreht werden: Maximaler Komfort für Links- und Rechtshänder
  • Farbkodierte Kolbenknöpfe und Beschriftungen für schnelle Identifikation des Volumens
  • Einfach zu bedienender Spitzenabwurfhebel wirft alle Spitzen mit einem Hub ab
  • Kann ohne Auseinandernehmen oder Rekalibrierung autoklaviert werden
Bitte beachten: Genauigkeit und Präzision können nur garantiert werden, wenn die Pipetten in Verbindung mit Hamiltion Universal AdvanTip™ Präzisions-Pipettenspitzen benutzt werden.