Erlenmeyerkolben, Enghals, mit verstärktem Rand
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07025022 07025028 07025037 07025046 07025049 07025052 07025058 07025070 07025073
LENZ07025022EA 139 CHF
LENZ07025022 LENZ07025028 LENZ07025037 LENZ07025046 LENZ07025049 LENZ07025052 LENZ07025058 LENZ07025070 LENZ07025073
Erlenmeyerkolben, Enghals, mit verstärktem Rand
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.