3-Brombenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: m-Bromobenzonitrile
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 57.5 CHF
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Brombenzonitril 99%
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 37…41 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001796
CAS-Nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %