Bürettenhähne, gerade
Lieferant: Brand
81937 81939
BRND81937EA 88.4 CHF
BRND81937 BRND81939
Bürettenhähne, gerade
Hähne
Borosilikatglas 5,4, braun.
  • Austauschbare Spindel
  • Mit Glas- oder PTFE-Küken
  • Spindel mit Haltevorrichtung
Hahngehäuse mit Bürettenspitze und Spindel.