Membranpumpen, Vakuum
Lieferant: Thermo Scientific
50028362 50028364 50040078
HERA50028362EA 11300 CHF
HERA50028362 HERA50028364 HERA50040078
Membranpumpen, Vakuum
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Vacucenter™ ist ein Vakuumpumpenschrank, der vollständig mit einer zentralen Stromversorgung, einem einzigen Hauptschalter für Vakuumofen und Pumpe sowie einem Timer zur Überwachung des Ölwechsels für die Drehschieberpumpe ausgestattet ist.
Der Vakuumofen kann oben auf dem Schrank platziert werden.
Lieferumfang: Die Pumpen werden komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Armaturen zum Anschluss an den Vakuumofen geliefert.