AdvanTip™ Pipettenspitzen
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
11003-15 68009-20 68009-21 68009-22 68009-11
HAMI11003-15EA 118 CHF
HAMI11003-15 HAMI68009-20 HAMI68009-21 HAMI68009-22 HAMI68009-11
AdvanTip™ Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
AdvanTip™ Präzisionspipettenspitzen eignen sich perfekt für routinemäßige Arbeiten mit hohem Durchsatz, bei denen eine umfangreiche Auswahl an Universalspitzen und mehrere Verpackungsoptionen erforderlich sind, um die Laboranforderungen zu erfüllen.
  • Hergestellt aus chemisch beständigem, reinem PP für hervorragende Klarheit und glatte Oberflächen
  • Zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogenen
  • Verlängerte Länge (nur einige Spitzen):Verlängerte Länge (nur einige Spitzen): Verhindert Kreuzkontamination von Proben und schützt Pipetten vor Kontamination beim