3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 70.9 CHF
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formel: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279.92 g/mol
Melting Pt: 179…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016980
CAS-Nummer: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1