6-Bromveratraldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
A13591.06 A13591.14 A13591.22
A13591.06EA 110 CHF
A13591.06 A13591.14 A13591.22
6-Bromveratraldehyd ≥97%
6-Bromveratraldehyd
Purity: 97% CAS No.: 5392-10-9 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 2052355
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: 147…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003301
CAS-Nummer: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable