4-Brombenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14237.22 A14237.14 A14237.36
A14237.22EA 305 CHF
A14237.22 A14237.14 A14237.36
4-Brombenzaldehyd ≥98%
4-Brombenzaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 1122-91-4 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 66-68°/2mm Beilstein Reference: 507100 MDL No.: MFCD00003377
Formel: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 66…68 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 55…58 °C
Dichte: 1.849 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 108 °C (226 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-Nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0