3-Brombenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11941.22 A11941.14 A11941.36
A11941.22EA 158 CHF
A11941.22 A11941.14 A11941.36
3-Brombenzaldehyd ≥97%
3-Brombenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 3132-99-8 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5940 Odour: Characteristic Melting Point: 18-21° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1634534 MDL No.: MFCD00003345
Formel: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 234…236 °C
Melting Pt: 18…21 °C
Dichte: 1.580
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9