Brombenzol 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 110 CHF
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Brombenzol 99%, rein
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
MW: 157,01 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1.49 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %