1,2-Dibrombenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
348930250
348931000
ACRO348930250EA
118
CHF
ACRO348930250
ACRO348931000
1,2-Dibrombenzol 98%
1,2-Dibrombenzol
Formel:
C₆H₄Br₂ Siedepunkt: 224 °C (760 mmHg) Melting Pt: 4…6 °C Dichte: 1,956 g/cm³ Flash-Pt: 91 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000057 CAS-Nummer: 583-53-9 EINECS: 209-507-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |