9,10-Diphenylanthracen zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 61.9 CHF
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracen zS, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Formel: C₂₆H₁₈
MW: 330.43 g/mol
Siedepunkt: 485
Melting Pt: 245
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001253
CAS-Nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol