9,10-Dimethylanthracen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
115970010 115972500
ACRO115970010EA 128 CHF
ACRO115970010 ACRO115972500
9,10-Dimethylanthracen 97%
9,10-Dimethylanthracene
Formel: C₁₆H₁₄
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001262
CAS-Nummer: 781-43-1
EINECS: 212-308-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %
Acidity Passes test