9-Methylanthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21249.0001
8.21249.0005
8.21249.0001EA
44.1
CHF
8.21249.0001
8.21249.0005
9-Methylanthracen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Formel:
C₁₅H₁₂ Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Melting Pt: 73…76 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001261 CAS-Nummer: 779-02-2 EINECS: 212-299-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.0003 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 76 - 79 °C |
Molar Mass | 192.26 g/mol |
Boiling Point | 196 - 197 °C (16 hPa) |
Refractive Index | 1.6959 (99 °C, 589 nm) |
Density | 1.06 g/cm3 |