9-(Chlormethyl)anthracen 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
188180025 188180100
ACRO188180025EA 80 CHF
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chlormethyl)anthracen 98+%
9-(Chloromethyl)anthracene
Formel: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136…141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001263
CAS-Nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %