HyperSep™ Retain™ AX SPE Säulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60107-404 60107-403 60107-401 60107-405 60107-406 60107-407 60107-408 60107-411 60107-412 60107-414 60107-415 60107-417 60107-419
549-0655EA 458 CHF
549-0655 549-0654 549-0652 549-0656 549-0657 549-0658 549-0659 549-0660 549-0661 549-0662 549-0663 549-0886 549-0667
HyperSep™ Retain™ AX SPE Säulen
Chromatographiesäulen
HyperSep™ Retain™-AX SPE Polymermaterial ist ein hochreines, hochporöses Polystyrol-DVB-Material mit hoher Kapazität, das mit quaternären aminfunktionellen Gruppen modifiziert wurde, um eine ausgeglichene Retention von sauren und unpolaren Analyten zu ermöglichen. HyperSep™ Retain™-AX eignet sich bestens für die Retention von THC und seinen Metaboliten.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Schnelle und unkomplizierte Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • pH-stabil von 0 - 14
HyperSep™ Retain™-AX bietet eine reproduzierbare und zuverlässige Probenvorbereitung durch die hervorragende Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge. Viele Probleme, die traditionellen Materialien auf Kieselgelbasis zugeschrieben werden, z. B. inkonsistente Rückgewinnung durch Trocknen des Sorbens, wird es bei der Verwendung von HyperSep™ Retain™-AX nicht mehr geben. So erreichen Sie eine schnelle Probenvorbereitung und Methodenentwicklung.