9,10-Dibromanthracen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12680.14 L12680.06 L12680.22
L12680.14EA 195 CHF
L12680.14 L12680.06 L12680.22
9,10-Dibromanthracen ≥98%
9,10-Dibromoanthracene
Purity: 98% CAS No.: 523-27-3 Molecular Formula: C14H8Br2 Formula Weight: 336.04 Melting Point: 222-223° subl. Beilstein Reference: 1912109 Merck Reference: 14,3018 MDL No.: MFCD00001244
Formel: C₁₄H₈Br₂
Siedepunkt: 427 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 222…223 °C (subl.)
Dichte: 1.981 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001244
CAS-Nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 14,3018