3,3-Dimethyl-1-butin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223440050 223440250
ACRO223440050EA 82.5 CHF
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimethyl-1-butin 98%
3,3-Dimethyl-1-butin
Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 33…38 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0,66 g/cm³
Flash-Pt: –034 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008852
CAS-Nummer: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %