2-Butin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
135140010 135140050
ACRO135140010EA 37.1 CHF
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butin 98%
2-Butin
Formel: C₄H₆
MW: 54.09 g/mol
Siedepunkt: 27
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –25 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009275
CAS-Nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %