1-Hexin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
329900250 329901000 329905000
ACRO329900250EA 45.9 CHF
ACRO329900250 ACRO329901000 ACRO329905000
1-Hexin 98%
1-Hexin
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –132 °C
Dichte: 0.71 g/cm³
Flash-Pt: –021 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009504
CAS-Nummer: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %