3,3-Dimethyl-1-buten 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
152720500 152722500
ACRO152720500EA 37.4 CHF
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimethyl-1-buten 95%
3,3-Dimethyl-1-buten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.65 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008853
CAS-Nummer: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %