2,4,4-Trimethyl-1-penten ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B20187.14
B20187.22
B20187.14EA
99
CHF
B20187.14
B20187.22
2,4,4-Trimethyl-1-penten ≥99%
2,4,4-Trimethyl-1-penten
Purity: 99%
CAS No.: 107-39-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Melting Point: -94°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098309
UN No.: 2050
MDL No.: MFCD00008855
Formel:
C₈H₁₆ MW: 112,22 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C Melting Pt: –94 °C Dichte: 0.715 Flash-Pt: –6 °C (21 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008855 CAS-Nummer: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |