2,4,4-Trimethyl-1-penten 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
140181000 140185000
ACRO140181000EA 187 CHF
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimethyl-1-penten 99%
2,4,4-Trimethyl-1-penten
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –101 °C
Dichte: 0.7 g/cm³
Flash-Pt: –6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008855
CAS-Nummer: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)