3-Chlor-2-methylpropen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 31.4 CHF
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Chlor-2-methylpropen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-methylpropen
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000953
CAS-Nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02167
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C