Kopfteile für Atemschutzsystem Versaflo™, M-300 Serie
Lieferant: 3M
M306 M307
111-1086EA 1030 CHF
111-1086 111-1087
Kopfteile für Atemschutzsystem Versaflo™, M-300 Serie
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Versaflo™ Helme der Serie M-300 bieten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Sie bieten zusätzlich integrierten Kopfschutz, der für Bereiche, in denen Schutzhelme vorgeschrieben sind (z. B. Baustellen), wesentlich ist.
  • Ausgezeichnete Sicht, auch zur Seite und nach unten, mit hoher optischer Klarheit
  • Beschichtete Scheiben sorgen für Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit
  • Helm kann mit zahlreichen Ersatz- und Zubehörteilen kombiniert werden
  • Optionaler Gehörschutz erhältlich
Zertifizierungen: EN 166, EN 397; M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable