Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Gewinde, 'SafeGrip'
Lieferant: Kautex
310-85405 310-85681
215-0099EA 18.1 CHF
215-0099 KAUT310-85681
Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Gewinde, 'SafeGrip'
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE. Naturfarben oder schwarz.
  • UN approval
  • For hazardous liquids
  • GL45 neck
  • Leakproof
  • Halal certified
UN-Zulassung für Flüssigkeiten. Flaschen mit Staubdeckel um eine Kontamination vor dem Befüllen zu vermeiden. Nehmen sie den Staubdeckel vor dem Verschliessen ab.
UN approval: UN 3H1/X1.9/250