Ausleger, Ölsorbentien
Lieferant: 3M
T270 T280 T4
MMMAT270EA 379 CHF
MMMAT270 MMMAT280 MMMAT4
Ausleger, Ölsorbentien
Absorptionsmaterial
Booms sind ein selektives Sorptionsmittel, das Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis absorbiert (oleophil) und Flüssigkeiten auf Wasserbasis abstößt (hydrophob). Sie werden verwendet, um die Ausbreitung von Flüssigkeiten zu stoppen und sind die erste Linie bei der Eindämmung von Verschüttungen.
  • Decken Sie große Verschüttungen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen ab, in denen große Verschüttungen auftreten können
  • Zum Aufsaugen von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann
  • Ausleger können durch integrierte Verbindungsstücke miteinander