Einweg-Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Classic™
Lieferant: 3M
AM01000 PP01002 FP01000 CC01000
111-1060EA 147 CHF
111-1060 111-0934 111-0837 111-1067
Einweg-Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Classic™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese leicht zusammenrollbaren Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymer-Schaumstoff, der einen ausgezeichneten Gehörschutz und Komfort für den ganzen Tag gewährleistet.
  • Festes Material mit langsamer Ausdehnung für eine gute Passform
  • Erhöhter Komfort durch Schweiß- und Wasserfestigkeit
  • Sehr wirtschaftlich, da die Gehörschutzstöpsel bis zu drei Mal gereinigt und wiederverwendet werden können
Geeignet für den Einsatz in der Industrie oder bei Freizeitaktivitäten.
SNR: 28 dB
Zertifizierungen: EN 352-2.
Bitte beachten *Einheitsgröße.