cis-4-Octen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (Z)-4-Octene
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 378 CHF
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octen ≥97%
cis-4-Octen
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –118.7 °C
Dichte: 0.7212 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067484
CAS-Nummer: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3,II