1-Tetradecen, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87187-25MLEA 291 CHF
87187-25ML 87187-5ML
1-Tetradecen, Supelco®
1-Tetradecen
Formel: C₁₄H₂₈
MW: 196,38 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 0,7708 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008981
CAS-Nummer: 1120-36-1
EINECS: 214-306-9