1-Penten 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 226 CHF
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Penten 97%
1-Penten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –165 °C
Dichte: 0.64 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003567
CAS-Nummer: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %