1-Hexen zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
8.20639.0005EA 24.3 CHF
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
1-Hexen zur Synthese
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II