1-Hexen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Butylethylen
EHERC14202100EA 63.7 CHF
EHERC14202100 EHERCA14202100
1-Hexen
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II