1-Hexen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Butylethylen
B20271.APEA 151 CHF
B20271.AP B20271.AE B20271.AC
1-Hexen ≥98%
1-Hexen
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0,673
Flash-Pt: –25 °C (–13 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II